Saltar al contenido
646830
2-Pyrimidinecarbonitrile
97%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3N3
Número CAS:
Peso molecular:
105.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
40-44 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ncccn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H
InChI key
IIHQNAXFIODVDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamación (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
> 110 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)