Merck
686417
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 86,20
US$ 86,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 86,20
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 86,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
237-241 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
Oc1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11)
Clave InChI
WGIBEMRBLBGETQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)