Merck
686220
Sigma-Aldrich
Hafnium carboxyethyl acrylate
60% in 1-butanol, contains 500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 687,00
US$ 687,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 687,00
About This Item
Fórmula lineal:
Hf(CH2CHCO2(CH2)2CO2)4
Peso molecular:
750.96
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 687,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
contiene
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
concentración
60% in 1-butanol
densidad
1.154 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Hf+4].[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Hf/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
FGZZWYGTQYZLSX-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Hafnium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238 )
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.