684716
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
45-49 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-1-2-5(10)11-3-4/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
RSGVKIIEIXOMPY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.9 °F - closed cup
flash_point_c
104.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?