Merck
684694
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
97%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 45,00
US$ 45,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 45,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 45,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
66-71 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
CC(C)(C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F3O2/c1-4(2,3(9)10)5(6,7)8/h1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)