Merck
544108
Sigma-Aldrich
1H-Tetrazole-5-acetic acid
96%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 151,00
US$ 151,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 151,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 151,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
mp
180-183 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)Cc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H4N4O2/c8-3(9)1-2-4-6-7-5-2/h1H2,(H,8,9)(H,4,5,6,7)
Clave InChI
JUNAPQMUUHSYOV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1H-Tetrazole-5-acetic acid H2tza) can be prepared from ethyl 2-(1H-tetrazol-5-yl)acetate.[1]
Aplicación
1H-Tetrazole-5-acetic acid(H2tza) may be used in the preparation of:
  • 5-(trinitromethyl)-2H-tetrazole[1]
  • N-(furan-2yl methyl)-2-(1H-tetrazol-5-yl)acetamide[2]
  • tetrazolium based ionic liquid[3]
It may also be used as a bifunctional ligand for the synthesis of novel copper(II) and nickel(II) complexes.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Energetic High-Nitrogen Compounds: 5-(Trinitromethyl)-2H-tetrazole and-tetrazolates, Preparation, Characterization, and Conversion into 5-(Dinitromethyl) tetrazoles.
Haiges R and Christe KO.
Inorganic Chemistry, 52(12), 7249-7260 (2013)
New Copper (II) and Nickel (II) Complexes with Bifunctional Tetrazolate-5-carboxylate Ligands: Syntheses, Crystal Structures, and Magnetic Properties.
Wu AQ, et al.
Australian Journal of Chemistry, 62(12), 1622-1630 (2010)
Microwave assisted synthesis of indole and furan derivatives possessing good anti-inflammatory and analgesic activity.
Sondhi SM, et al.
Indian J. Chem. B, 46(11), 1848-1848 (2007)
Synthesis and characterization of silver and gold nanoparticles in ionic liquid.
Singh P, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73(1), 218-220 (2009)