E33505
Ethyl isonipecotate
98%
Sinónimos:
Ethyl 4-piperidinecarboxylate, Piperidin-4-carboxylic acid ethyl ester
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
Clave InChI
RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- SMN protein modulators
- β-aryl and β-amino-substituted aliphatic esters by rhodium catalyzed tandem double bond migration/conjugate addition
- Nitroethylenediamines by nucleophilic ring opening of nitroimidazolidinone
- RhoA inhibitors for cardiovascular disease therapy
- Saccharin derived Mannich bases as antimicrobials and antioxidants
Reactant for one-pot reductive amination and Suzuki-Miyaura cross coupling of formyl aryl and heteroaryl MIDA boronates
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?