Merck
684279
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Acrylate-1-13C,2,3,3-d3
98 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CD2=CD13CO2CH2CF2CHF2
Peso molecular:
190.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C6H6F4O2/c1-2-4(11)12-3-6(9,10)5(7)8/h2,5H,1,3H2/i1D2,2D,4+1
Clave InChI
VHJHZYSXJKREEE-ZPYCZKLBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)