Merck
485896
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-(amide-15N) monohydrate
98 atom % 15N
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 960,00
US$ 960,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 960,00
About This Item
Fórmula lineal:
H215NCOCH2CH(NH2)CO2H · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
151.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 960,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
O.N[C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i6+1;
Clave InChI
RBMGJIZCEWRQES-UEFLAVRISA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jun Wu et al.
Nature cell biology, 23(1), 75-86 (2021-01-10)
Nutrient availability is central for T-cell functions and immune responses. Here we report that CD8+ T-cell activation and anti-tumour responses are strongly potentiated by the non-essential amino acid Asn. Increased Asn levels enhance CD8+ T-cell activation and effector functions against
Longfei Deng et al.
Nature communications, 11(1), 1755-1755 (2020-04-11)
Asparagine synthetase (ASNS) catalyses the ATP-dependent conversion of aspartate to asparagine. However, both the regulation and biological functions of asparagine in tumour cells remain largely unknown. Here, we report that p53 suppresses asparagine synthesis through the transcriptional downregulation of ASNS