371998
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
99%
Sinónimos:
1H ,1H ,3H -Tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
BHT as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.373 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C7H8F4O2/c1-4(2)5(12)13-3-7(10,11)6(8)9/h6H,1,3H2,2H3
Clave InChI
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.