Merck
901106
Sigma-Aldrich
FIr6
Sinónimos:
Bis(2,4-difluorophenylpyridinato)-tetrakis(1-pyrazolyl)borate iridium(III)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H24N10BF4Ir
Número de CAS:
Peso molecular:
851.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Nivel de calidad
Formulario
solid
color
yellow
cadena SMILES
FC(C=C1[Ir]23[N]4=CC=CN4B(N5N=CC=C5)(N6C=CC=N6)N7C=CC=[N]37)=CC(F)=C1C8=[N]2C=CC=C8
InChI
1S/C12H12BN8.C11H6F2N.Ir/c1-5-14-18(9-1)13(19-10-2-6-15-19,20-11-3-7-16-20)21-12-4-8-17-21;12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h1-12H;1-4,6-7H;
Clave InChI
OXHBKGURKPVEIE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Improvement of efficiency roll-off in blue phosphorescence OLED using double dopants emissive layer.
Yoo S, et al.
Journal of Luminescence, 160, 346-350 (2015)
Yu Gu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(22), 8250-8256 (2015-04-23)
An adamantane-based host material, namely, 4-{3-[4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]adamantan-1-yl}benzonitrile (CzCN-Ad), was prepared by linking an electron-donating carbazole unit and an electron-accepting benzonitrile moiety through an adamantane bridge. In this approach, two functional groups were attached to tetrahedral points of adamantane to construct an