681490
2-(Dimethylsilyl)pyridine
90%
Sinónimos:
Dimethyl(2-pyridyl)silane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.499
densidad
0.915 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[SiH](C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H11NSi/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6,9H,1-2H3
Clave InChI
FTSXFFCALJHVGU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)