571032
Poly[9,9-bis-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-diyl]
light-emitting λem 409 nm (in chloroform)
Sinónimos:
Poly[9,9-di-(2′-ethylhexyl)fluorenyl-2,7-diyl]
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
temperatura de transición
Tg (DSC) 45 °C (onset)
solubilidad
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
xylene: soluble
λmáx.
374 nm
fluorescencia
λex 362 nm; λem 409 nm in chloroform
cadena SMILES
C1(c2c(cccc2)c3c1cccc3)(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
Clave InChI
YJUVFJKHTNWDNU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
In this article, we demonstrate that bis-styrylbenzene derivatives show promising characteristics for very low lasing thresholds and discuss the design considerations for organic lasing molecules.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.