Merck
438545
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-(4-pyridyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 111,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 111,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N5S
Número de CAS:
Peso molecular:
193.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
250-254 °C (lit.)
cadena SMILES
Nn1c(S)nnc1-c2ccncc2
InChI
1S/C7H7N5S/c8-12-6(10-11-7(12)13)5-1-3-9-4-2-5/h1-4H,8H2,(H,11,13)
Clave InChI
LHSIJUVRXSETDR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Silsesquioxane Organically Modified with 4-Amino-5-(4-pyridyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol: Thermal Behavior and Its Electrochemical Detection of Sulfhydryl Compounds.
Do Carmo DR, et al.
Journal of Nanomaterials, 2014 (2014)
Raghad Haddad et al.
SpringerPlus, 2, 510-510 (2013-10-18)
Series of coordination complexes of Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Sn(II) metal with 4-amino-5-(pyridyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, as a ligand has been successfully prepared in alcoholic medium. The prepared complexes were characterized quantitatively and qualitatively by using: microelemental analysis, FTIR spectroscopy, UV-visible spectroscopy
Generalized approach to SERS-active nanomaterials via controlled nanoparticle linking, polymer encapsulation, and small-molecule infusion.
Braun GB, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(31), 13622-13629 (2009)
A new hybrid polyhedral cubic silsesquioxane chemically modified with 4-amino-5-(4-pyridyl)-4H-1, 2, 4-triazole-3-thiol (APTT) and copper hexacyanoferrate (III) for voltammetric determination of nitrite.
Soares LA, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8, 4654-4669 (2013)
Hamid Reza Akbari Hasanjani et al.
Biosensors & bioelectronics, 128, 1-8 (2019-01-08)
The present work describes an ultrasensitive electrochemical sensor for determination of mercury(II) using deoxyribonucleic acid/poly-L-methionine-gold nanoparticles/pencil graphite electrode (DNA/PMET-AuNPs/PGE). To fabricate this biosensor, L-methionine (L-MET) was electropolymerized on the PGE surface followed by simultaneous electrochemical entrapment of AuNPs. Next, DNA