Merck
679720
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
97%
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 95,90
US$ 95,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 95,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 95,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
248-252 °C (D)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cn1cnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-2-4(5(8)9)6-3-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)