679054
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
65-69 °C
functional group
chloro
SMILES string
Cc1c(Cl)nc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl3N2/c1-2-3(6)9-5(8)10-4(2)7/h1H3
InChI key
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)