Merck
678880
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-3-iodotoluene
97%
Sinónimos:
3-Fluoro-5-methyliodobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6FI
Número de CAS:
Peso molecular:
236.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.577
densidad
1.773 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
Cc1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
OIYMMFUTIUURQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)