Merck
678724
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-3-hydroxypropionate
95%
Sinónimos:
2-Chloro-3-hydroxypropionic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 103,00
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 103,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.4536
bp
105-108 °C/20 mmHg
densidad
1.319 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
ester
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(Cl)CO
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-8-4(7)3(5)2-6/h3,6H,2H2,1H3
Clave InChI
IPNQALYYANAHGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)