8.01756
Benzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
Benzaldehyde, Bitter almond oil
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
190 °C
potencia
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.4-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5.9 (1 g/L in H2O)
bp
179 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
temperatura de transición
flash point 64 °C
solubilidad
3.3 g/L
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- β-amino ketone derivatives by Cu nanoparticles catalyzed one-pot, three-component Mannich reaction with various aromatic ketones and amines.
- Enantioselective 1-phenyl-1-propanol by asymmetric addition of diethylzinc in the presence of fenchone-based derivatives as catalysts.
- Benzoylborane by reacting with a boryl Grignard reagent (borylmagnesium).
- Diethyl benzylidenemalonate by piperidine catalyzed reaction with diethyl malonate.
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.046
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup