Documentos clave
8.18586
Sigma-Aldrich
Isophorone diisocyanate
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Sinónimos:
Isophorone diisocyanate, 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
Número índice de la CE:
223-861-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.0004 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
430 °C
potencia
4825 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
0.7-4.5 % (v/v)
bp
158-159 °C/13 hPa
mp
-60 °C
temperatura de transición
flash point 155 °C
solubilidad
0.015 g/L (slow decomposition)
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(=C=O)C1CC(CC(C1)(C)C)(CN=C=O)C
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Thermoresponsive Random Poly(ether urethanes) with Tailorable LCSTs for Anticancer Drug Delivery.: This study explores the development of thermoresponsive random poly(ether urethanes) synthesized using Isophorone diisocyanate. These polymers exhibit adjustable lower critical solution temperatures (LCSTs), making them suitable for controlled anticancer drug delivery applications. The research highlights the potential of Isophorone diisocyanate in creating advanced materials for medical use, specifically in drug delivery systems (Sardon et al., 2015).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.062
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
163 °C - closed cup