Merck
67705
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanate bound to polystyrene HL
extent of labeling: ~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
Sinónimos:
Isocyanate polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Extensión del etiquetado
~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
Otras notas
Scavenger resin to remove excess amines and hydrazines from reaction solutions
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S.W. Kaldor et al.
Tetrahedron Letters, 37, 7193-7193 (1996)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)