171158
Stearoyl chloride
97%
Sinónimos:
Octadecanoyl chloride
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp
21-22 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
InChI key
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?