674583
Silver perchlorate
anhydrous, 97%
Sinónimos:
Perchloric acid silver(1+) salt, Silver(1+) perchlorate
Seleccione un Tamaño
US$ 90,50
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 90,50
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: silver
impurezas
≤0.1% Insoluble matter
mp
486 °C (lit.)
solubilidad
benzene: slightly soluble(lit.)
pyridine: slightly soluble(lit.)
densidad
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clave InChI
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Anion exchange dynamics in the capture of perchlorate by a cationic Ag-based MOF: Investigates the anion exchange dynamics and structural transformations of a silver-based metal-organic framework capturing perchlorate (Colinas et al., 2017).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.