Merck
673188
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-adamanthyl)benzimidazolium chloride
95%
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 334,00
US$ 334,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 334,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H35ClN2
Peso molecular:
423.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 334,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
mp
288-292 °C
SMILES string
[Cl-].C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)n4c[n+](c5ccccc45)C67CC8CC(CC(C8)C6)C7
InChI
1S/C27H35N2.ClH/c1-2-4-25-24(3-1)28(26-11-18-5-19(12-26)7-20(6-18)13-26)17-29(25)27-14-21-8-22(15-27)10-23(9-21)16-27;/h1-4,17-23H,5-16H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
GMYUUHXEUIPSKA-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Emerging class of privileged ligands