Merck
660035
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate
97%
Sinónimos:
1,3-Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-(Adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 204,00
US$ 204,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 204,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H33BF4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
424.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 204,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
277-282 °C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1CC(C2)(C3)n4cc[n+](c4)C56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C23H33N2.BF4/c1-2-25(23-12-19-6-20(13-23)8-21(7-19)14-23)15-24(1)22-9-16-3-17(10-22)5-18(4-16)11-22;2-1(3,4)5/h1-2,15-21H,3-14H2;/q+1;-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-;
Clave InChI
KVWCCJYLKCSVME-SVFMDKMYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
Emerging class of privileged ligands
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.