Merck
673005
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11BrMgO
Número de CAS:
Peso molecular:
287.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in THF
densidad
1.036 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Br[Mg]c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-5,7-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
PELBCFRZDVCMOU-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-13.0 - -4.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-25 - -20 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)