Merck
W414633
Sigma-Aldrich
Isobornyl isobutyrate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H24O2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.34
Número de FEMA:
4146
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.584
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
balsam; earthy; spicy; woody
cadena SMILES
O([C@H]1[C@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-9(2)12(15)16-11-8-10-6-7-14(11,5)13(10,3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3/t10-,11-,14+/m1/s1
Clave InChI
KRKIAJBQOUBNSE-GYSYKLTISA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements