Merck
672823
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-chloroacetophenone
97%
Sinónimos:
3-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrClO
Número de CAS:
Peso molecular:
233.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
39-43 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
KJVRURZDIOVSSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Substrate used in a one-step preparation of symmetrical 1,4-diketones in the presence of Zn-I2.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, 1750-1750 (2004)