Merck
672114
Sigma-Aldrich
Diisopropyl chlorophosphate
97%
Sinónimos:
Diisopropyl phosphorochloridate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14ClO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
200.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.5% (T)
97%
índice de refracción
n20/D 1.417
cadena SMILES
CC(C)OP(Cl)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
GUFGWNUUDBGEGH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)