Merck
671762
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol
95.0-105.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
151.63
Beilstein:
6116814
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95.0-105.0% (AT)
Formulario
solid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
Clave InChI
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)