Merck
222577
Sigma-Aldrich
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H10OH·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
151.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
172-175 °C (lit.)
solubilidad
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N acetic acid in methanol)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
Clave InChI
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Aplicación
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride was used in the synthesis of functionalized triamine[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of a new tricyclic tetraazatriacetic acid as ligand for gadolinium (III).
Dioury F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(4), 611-613 null