663336
(1R,2R)-(−)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -23.0°, c = 1 in ethanol
mp
142-146 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
N[C@H]1[C@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
LOPKSXMQWBYUOI-RKDXNWHRSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It can also be used as:
- A starting material in the synthesis of oxazoline-alcohol ligands, which are employed in the asymmetric addition reaction of diethylzinc to aldehydes.[2]
- A chiral test compound in the study of enantiomeric separation of chiral primary amines using supercritical fluid chromatography (SFC) and HPLC.[3]
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCActive Filters