669725
(S)-1-Boc-2-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-1-Boc-piperidin-2-ylacetic acid, (S)-N-Boc-2-carboxymethyl-piperidine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -12.0±2°, c = 1.5 in methanol
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-5-4-6-9(13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
CKAXJDBTNNEENW-VIFPVBQESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?