Merck
74218
Sigma-Aldrich
H-Lys(Alloc)-OH
≥99.0%
Sinónimos:
Nδ-Alloc-L-lysine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 309,00
US$ 309,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 309,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Beilstein:
1728172
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 309,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
JMZPOGGPUVRZMI-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Rachel Chapla et al.
Polymers, 12(12) (2020-12-20)
Local mechanical stiffness influences cell behavior, and thus cell culture scaffolds should approximate the stiffness of the tissue type from which the cells are derived. In synthetic hydrogels, this has been difficult to achieve for very soft tissues such as