Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
668990
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
packaged for use in deposition systems
Sinónimos:
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% (trace metals analysis)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tantalum
densidad
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
Clave InChI
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-