521280
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
99%, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
Productos recomendados
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
99%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: tantalum
reagent type: catalyst
densidad
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
Clave InChI
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.