Merck
667714
Sigma-Aldrich
Borane-d3-THF complex solution
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer, 97.5 atom % D (mimimum)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BD3 · C4H8O
Peso molecular:
88.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
97.5 atom % D (mimimum)
Nivel de calidad
contiene
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in THF
impurezas
<5% ethyl ether
densidad
0.881 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]B([2H])[2H].C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3/i;1D3
Clave InChI
RMCYTHFAWCWRFA-SVLQTQOOSA-N
Aplicación
THF solution of borane-d3 stabilized with N-isopropyl-N-methyl tert-butylamine used for the preparation of isotopically labeled alcohols.[1]
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 48, 2335-2335 (2007)