667188
2-Bromo-1-tetralone
97%
Sinónimos:
2-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
mp
39-43 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9H,5-6H2
InChI key
AYNCWMIFKFADCZ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)