Merck
666270
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
90%
Sinónimos:
Methyl 2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-propanoate
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2CH(CF3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.374
bp
50 °C/0.2 mmHg
densidad
1.345 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(CN)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2/c1-11-4(10)3(2-9)5(6,7)8/h3H,2,9H2,1H3
Clave InChI
IWNHSPZURKMJSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)