666130
(S)-(+)-2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
115-119 °C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H](N)CO
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11(13)8-14/h4-7,11,14H,8,13H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI key
TXUFIGBVDCUITR-LLVKDONJSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)