405973
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Sinónimos:
(S,S)-4,4′-Dibenzyl-2,2′-bi(2-oxazoline), (S,S)-2,2′-Bis(4-benzyl-2-oxazoline)
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
mp
129-132 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadena SMILES
C1OC(=N[C@H]1Cc2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)11-17-13-23-19(21-17)20-22-18(14-24-20)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-,18-/m0/s1
Clave InChI
OIEQQWQZUYZCRJ-ROUUACIJSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.