Merck
665630
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3F6N
Número de CAS:
Peso molecular:
215.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
34-38 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cncc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-1-5(3-14-2-4)7(11,12)13/h1-3H
Inchi Key
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
111.9 °F - closed cup
flash_point_c
44.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)