Merck
656399
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-2′-deoxyadenosine
96%
Sinónimos:
2′-Deoxy-2-fluoroadenosine
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 440,00
US$ 440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 440,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12FN5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
269.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -16°, c = 1 in methanol
mp
218 °C (dec.)
cadena SMILES
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12FN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Clave InChI
ZWPYUXAXLRFWQC-KVQBGUIXSA-N
Información sobre el gen
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)