Merck
665215
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6CH5O2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
162.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
238-241 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-IDEBNGHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
458.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
237 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)