Merck
662852
Sigma-Aldrich
Allylcyclopentane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14
Número de CAS:
Peso molecular:
110.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.440
bp
125-127 °C/750 mmHg
densidad
0.792 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
cadena SMILES
C=CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h2,8H,1,3-7H2
Clave InChI
NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
57.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)