660140
NaK Silica gel (K2Na) Stage I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Sinónimos:
K2Na-SG-I, Sodium-potassium alloy on silica gel (K2Na)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
Extensión del etiquetado
~35 wt. % Na-K loading
InChI
1S/K.Na
Clave InChI
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).