Merck
658324
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
120-124 °C
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadena SMILES
COc1cc(ccc1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
LEBUUZXTHMCZQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Building block used in the preparation of 5-aryloxazoles.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organic Process Research & Development, 6, 677-677 (2002)
Heterocycles, 68, 167-167 (2006)