Merck
M46209
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
97%
Sinónimos:
2-Methylene-1,3,3-trimethylindoline, Fischer base, NSC 66176
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 218,00
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 218,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
173.25
Beilstein:
131162
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.577 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
densidad
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1C(=C)C(C)(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H15N/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4/h5-8H,1H2,2-4H3
Clave InChI
ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Cycloaddition reactions[1]
  • Preparation of red photochromic dyes[2]
  • Synthesis of photochromic homopolymers via ring-opening metathesis polymerization[3]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ishmetova, R., I.; et al.
Heterocycles, 83, 1363-1363 (2011)
York, M.; Evans, R., A.
Tetrahedron Letters, 51, 2195-2195 (2010)
Keum, S., et al.
Dyes and Pigments, 86, 74-74 (2010)
Maryam Raeesi et al.
Journal of colloid and interface science, 578, 379-389 (2020-06-15)
One of the biggest challenges in the field of photoresponsive spirooxazines is their fast reverse isomerization. Polar phase change materials beside spirooxazines not only stabilize their colored-form, but also induce thermo-regulating properties to the whole system. Moreover, encapsulation is a