Merck
657565
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid
97%
Sinónimos:
1,3-Benzodioxole-5-propanoic acid, 3,4-(methylenedioxy)hydrocinnamic acid, 3,4-Methylenedioxydihydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C10H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
83-87 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,11,12)
Clave InChI
UIYJGLLTSVRSBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)