Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Sodium hydroxide solution 10%, EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
9.9-10.1% (acidimetric, NaOH)
form
liquid
pH
13.8 (20 °C in H2O)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
General description
As a result, you can integrate our products directly into your biopharmaceutical production process. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
Application
Recommended for high-risk applications: All our MQ 500 GMP (IPEC-PQG/ EXCiPACT) solutions for CIP and buffer preparation are manufactured under excipient GMP conditions and feature low endotoxin and bioburden levels.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.28 g/cm3 at 20 °C |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| pH 13.8 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) | pH 13.5 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution 10%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..